2-Acetyl-3-methoxy-but-2-enoic acid methyl ester
Proveedor: Apollo Scientific
OR346251-1G OR346251-500MG OR346251-5G
APOSOR346251-1GEA 0 EUR
APOSOR346251-1G APOSOR346251-500MG APOSOR346251-5G
2-Acetyl-3-methoxy-but-2-enoic acid methyl ester
2-Acetyl-3-methoxy-but-2-enoic acid methyl ester
Formula: C₈H₁₂O₄
MW: 172.178 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD19981463
Núm. CAS: 943910-00-7