4-Phenylamino-but-3-en-2-one
Proveedor: Apollo Scientific
OR346252-1G OR346252-5G
APOSOR346252-1GEA 0 EUR
APOSOR346252-1G APOSOR346252-5G
4-Phenylamino-but-3-en-2-one
4-Phenylamino-but-3-en-2-one
Formula: C₁₀H₁₁NO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00457739
Núm. CAS: 187606-81-1