(E)-3-Bromo-2-methyl-acrylic acid methyl ester
Proveedor: Apollo Scientific
OR346254-1G OR346254-5G
APOSOR346254-1GEA 294 EUR
APOSOR346254-1G APOSOR346254-5G
(E)-3-Bromo-2-methyl-acrylic acid methyl ester
(E)-3-Bromo-2-methyl-acrylic acid methyl ester
Formula: C₅H₇BrO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00154501
Núm. CAS: 40053-01-8