Ethylamino-acetic acid ethyl ester
Proveedor: Apollo Scientific
OR346255-1G OR346255-500MG OR346255-5G
APOSOR346255-1GEA 0 EUR
APOSOR346255-1G APOSOR346255-500MG APOSOR346255-5G
Ethylamino-acetic acid ethyl ester
Ethylamino-acetic acid ethyl ester
Formula: C₆H₁₃NO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09953137
Núm. CAS: 3183-20-8