1-(2-Chloro-4-methylsulphanyl-phenyl)-ethanone
Proveedor: Apollo Scientific
OR346257-1G OR346257-5G
APOSOR346257-1GEA 0 EUR
APOSOR346257-1G APOSOR346257-5G
1-(2-Chloro-4-methylsulphanyl-phenyl)-ethanone
1-(2-Chloro-4-methylsulphanyl-phenyl)-ethanone
Formula: C₉H₉ClOS
MW: 200,685 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD19981474
Núm. CAS: 35515-31-2