2,4-Dioxo-4-phenyl-butyric acid ethyl ester
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Ethyl 2,4-dioxo-4-phenylbutanoate
OR346270-1G OR346270-5G
APOSOR346270-1GEA 56.7 EUR
APOSOR346270-1G APOSOR346270-5G
2,4-Dioxo-4-phenyl-butyric acid ethyl ester
2,4-Dioxo-4-phenyl-butyric acid ethyl ester
Formula: C₁₂H₁₂O₄
MW: 220.221 g/mol
Pto. de fusión: 36…41 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01935977
Núm. CAS: 6296-54-4