5-Methyl-[1,2,3]thiadiazole-4-carboxylic acid ethyl ester
Proveedor: Apollo Scientific
OR346278-1G OR346278-500MG
APOSOR346278-1GEA 383 EUR
APOSOR346278-1G APOSOR346278-500MG
5-Methyl-[1,2,3]thiadiazole-4-carboxylic acid ethyl ester
5-Methyl-[1,2,3]thiadiazole-4-carboxylic acid ethyl ester
Formula: C₆H₈N₂O₂S
MW: 172,205 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00100203
Núm. CAS: 29682-53-9