4-Bromo-3,5-dimethyl-1-phenyl-1H-pyrazole
Proveedor: Apollo Scientific
OR346290-1G
OR346290-5G
APOSOR346290-1GEA
0
EUR
APOSOR346290-1G
APOSOR346290-5G
4-Bromo-3,5-dimethyl-1-phenyl-1H-pyrazole
4-Bromo-3,5-dimethyl-1-phenyl-1H-pyrazole
Formula:
C₁₁H₁₁BrN₂ MW: 251.122 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00462174 Núm. CAS: 51294-75-8 |