5-Bromomethyl-1-methyl-1H-pyrazole-3-carboxylic acid methyl ester
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR346296-1G OR346296-250MG
APOSOR346296-1GEA 411 EUR
APOSOR346296-1G APOSOR346296-250MG
5-Bromomethyl-1-methyl-1H-pyrazole-3-carboxylic acid methyl ester
5-Bromomethyl-1-methyl-1H-pyrazole-3-carboxylic acid methyl ester
Formula: C₇H₉BrN₂O₂
MW: 233,063 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD21362488
Núm. CAS: 878744-22-0