2-Dimethylamino-4,6-dimethyl-nicotinonitrile
Proveedor: Apollo Scientific
OR346299-1G OR346299-5G
APOSOR346299-1GEA 0 EUR
APOSOR346299-1G APOSOR346299-5G
2-Dimethylamino-4,6-dimethyl-nicotinonitrile
2-Dimethylamino-4,6-dimethyl-nicotinonitrile
Formula: C₁₀H₁₃N₃
MW: 175,23 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01005832
Núm. CAS: 1233123-61-9