4-Bromo-3-methyl-isothiazol-5-ylamine
Proveedor: Apollo Scientific
OR346313-1G OR346313-5G
APOSOR346313-1GEA 0 EUR
APOSOR346313-1G APOSOR346313-5G
4-Bromo-3-methyl-isothiazol-5-ylamine
4-Bromo-3-methyl-isothiazol-5-ylamine
Formula: C₄H₅BrN₂S
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00159755
Núm. CAS: 85508-99-2