4-(3-Methyl-isothiazol-5-yl)-benzoic acid
Proveedor: Apollo Scientific
OR346316-1G OR346316-500MG
APOSOR346316-1GEA 0 EUR
APOSOR346316-1G APOSOR346316-500MG
4-(3-Methyl-isothiazol-5-yl)-benzoic acid
4-(3-Methyl-isothiazol-5-yl)-benzoic acid
Formula: C₁₁H₉NO₂S
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD18374046
Núm. CAS: 1261236-29-6