3-(3-Methyl-isothiazol-5-yl)-benzaldehyde
Proveedor: Apollo Scientific
OR346317-500MG
APOSOR346317-500MGEA 340 EUR
APOSOR346317-500MG
3-(3-Methyl-isothiazol-5-yl)-benzaldehyde
3-(3-Methyl-isothiazol-5-yl)-benzaldehyde
Formula: C₁₁H₉NOS
MW: 203,26 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD22573495
Núm. CAS: 1401522-01-7