N-[3-(3-Methyl-isothiazol-5-yl)-phenyl]-acetamide
Proveedor: Apollo Scientific
OR346319-1G
OR346319-500MG
APOSOR346319-1GEA
0
EUR
APOSOR346319-1G
APOSOR346319-500MG
N-[3-(3-Methyl-isothiazol-5-yl)-phenyl]-acetamide
N-[3-(3-Methyl-isothiazol-5-yl)-phenyl]-acetamide
Formula:
C₁₂H₁₂N₂OS MW: 232,301 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD22573497 Núm. CAS: 1401521-98-9 |