3-Methyl-isoxazole-5-carbaldehyde
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR346321-1G OR346321-250MG
APOSOR346321-1GEA 0 EUR
APOSOR346321-1G APOSOR346321-250MG
3-Methyl-isoxazole-5-carbaldehyde
3-Methyl-isoxazole-5-carbaldehyde
Formula: C₅H₅NO₂
Pto. de fusión: 42…44 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09751673
Núm. CAS: 70753-36-5