4-Hydroxy-5-methoxy-2-nitro-benzoic acid ethyl ester
Proveedor: Apollo Scientific
OR346322-1G OR346322-5G
APOSOR346322-1GEA 0 EUR
APOSOR346322-1G APOSOR346322-5G
4-Hydroxy-5-methoxy-2-nitro-benzoic acid ethyl ester
4-Hydroxy-5-methoxy-2-nitro-benzoic acid ethyl ester
Formula: C₁₀H₁₁NO₆
MW: 241,197 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11046180
Núm. CAS: 422308-68-7