3-Methyl-isoxazole-5-carboxylic acid ethyl ester
Proveedor: Apollo Scientific
OR346323-1G OR346323-5G
APOSOR346323-1GEA 0 EUR
APOSOR346323-1G APOSOR346323-5G
3-Methyl-isoxazole-5-carboxylic acid ethyl ester
3-Methyl-isoxazole-5-carboxylic acid ethyl ester
Formula: C₇H₉NO₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11656615
Núm. CAS: 63366-79-0