4-Methoxy-benzaldehyde oxime
Proveedor: Apollo Scientific
OR346329-1G OR346329-5G
APOSOR346329-1GEA 72.5 EUR
APOSOR346329-1G APOSOR346329-5G
4-Methoxy-benzaldehyde oxime
4-Methoxy-benzaldehyde oxime
Formula: C₈H₉NO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00137433
Núm. CAS: 3235-04-9