5-Chlorosulphonyl-furan-3-carboxylic acid ethyl ester 95%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Peligro
|
OR346347-1G
OR346347-5G
APOSOR346347-1GEA
369
EUR
APOSOR346347-1G
APOSOR346347-5G
5-Chlorosulphonyl-furan-3-carboxylic acid ethyl ester 95%
5-Chlorosulphonyl-furan-3-carboxylic acid ethyl ester
Formula:
C₇H₇ClO₅S Pto. Ebullición: 118 °C (1 mm Hg) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD11109333 Núm. CAS: 256373-91-8 UN: 3265 ADR: 8,III |