5-sulphamoyl-furan-3-carboxylic acid ethyl ester
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Ethyl 5-sulphamoylfuran-3-carboxylate, Ethyl 5-sulphamoyl-3-furoate
OR346356-1G OR346356-250MG
APOSOR346356-1GEA 212 EUR
APOSOR346356-1G APOSOR346356-250MG
5-sulphamoyl-furan-3-carboxylic acid ethyl ester
5-sulphamoyl-furan-3-carboxylic acid ethyl ester
Formula: C₇H₉NO₅S
MW: 219,215 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD24386139
Núm. CAS: 256373-94-1