(4-Amino-phenyl)-methyl-carbamic acid tert-butyl ester
Proveedor: Apollo Scientific
OR346359-1G OR346359-5G
APOSOR346359-1GEA 0 EUR
APOSOR346359-1G APOSOR346359-5G
(4-Amino-phenyl)-methyl-carbamic acid tert-butyl ester
(4-Amino-phenyl)-methyl-carbamic acid tert-butyl ester
Formula: C₁₂H₁₈N₂O₂
Número MDL: MFCD10693199
Núm. CAS: 1092522-02-5