2-(4-Methoxy-phenyl)-4-methyl-thiazole-5-carboxylic acid ethyl ester
Proveedor: Apollo Scientific
OR346365-1G OR346365-5G
APOSOR346365-1GEA 0 EUR
APOSOR346365-1G APOSOR346365-5G
2-(4-Methoxy-phenyl)-4-methyl-thiazole-5-carboxylic acid ethyl ester
2-(4-Methoxy-phenyl)-4-methyl-thiazole-5-carboxylic acid ethyl ester
Formula: C₁₄H₁₅NO₃S
MW: 277,339 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08143481
Núm. CAS: 54032-88-1