3-(5-tert-Butyl-isoxazol-3-yl)-3-oxo-propionitrile
Proveedor: Apollo Scientific
OR346366-1G OR346366-5G
APOSOR346366-1GEA 0 EUR
APOSOR346366-1G APOSOR346366-5G
3-(5-tert-Butyl-isoxazol-3-yl)-3-oxo-propionitrile
3-(5-tert-Butyl-isoxazol-3-yl)-3-oxo-propionitrile
Formula: C₁₀H₁₂N₂O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD24386152
Núm. CAS: 1423915-00-7