3-Methyl-isothiazol-4-ylamine
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR346368-1G OR346368-250MG OR346368-50MG
APOSOR346368-1GEA 621 EUR
APOSOR346368-1G APOSOR346368-250MG APOSOR346368-50MG
3-Methyl-isothiazol-4-ylamine
3-Methyl-isothiazol-4-ylamine
Formula: C₄H₆N₂S
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD10700204
Núm. CAS: 53483-97-9