4-Nitro-piperidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: tert-Butyl 4-nitropiperidine-1-carboxylate
OR346372-1G OR346372-5G
APOSOR346372-1GEA 69.6 EUR
APOSOR346372-1G APOSOR346372-5G
4-Nitro-piperidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester
4-Nitro-piperidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester
Formula: C₁₀H₁₈N₂O₄
MW: 230,261 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD16618559
Núm. CAS: 1228630-89-4