5-Phenyl-1H-pyrazolo[3,4-c]pyridazin-3-ylamine
Proveedor: Apollo Scientific
OR346373-250MG OR346373-1G
APOSOR346373-250MGEA 0 EUR
APOSOR346373-250MG APOSOR346373-1G
5-Phenyl-1H-pyrazolo[3,4-c]pyridazin-3-ylamine
5-Phenyl-1H-pyrazolo[3,4-c]pyridazin-3-ylamine
Formula: C₁₁H₉N₅
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD23115309
Núm. CAS: 405224-27-3