5-(Chloromethyl)-3-m-tolyl-[1,2,4]oxadiazole 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
OR346392-1G OR346392-5G
APOSOR346392-1GEA 217 EUR
APOSOR346392-1G APOSOR346392-5G
5-(Chloromethyl)-3-m-tolyl-[1,2,4]oxadiazole 95+%
5-(Chloromethyl)-3-m-tolyl-[1,2,4]oxadiazole
Formula: C₁₀H₉ClN₂O
MW: 208,644 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09034175
Núm. CAS: 50737-31-0