2,4-Dichloro-5-formylnicotinonitrile 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
OR346410-1G
OR346410-500MG
APOSOR346410-1GEA
318
EUR
APOSOR346410-1G
APOSOR346410-500MG
2,4-Dichloro-5-formylnicotinonitrile 95+%
2,4-Dichloro-5-formylnicotinonitrile
Formula:
C₇H₂Cl₂N₂O MW: 201,01 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD12131124 Núm. CAS: 176433-56-0 |