2-Chloropyridine-3,5-dicarboxaldehyde 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
OR346412-1G
OR346412-500MG
APOSOR346412-1GEA
318
EUR
APOSOR346412-1G
APOSOR346412-500MG
2-Chloropyridine-3,5-dicarboxaldehyde 95+%
2-Chloropyridine-3,5-dicarboxaldehyde
Formula:
C₇H₄ClNO₂ MW: 169,565 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD12131128 Núm. CAS: 129216-07-5 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...