2-Chloro-4-methylnicotinic acid ethyl ester 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
OR346414-1G OR346414-500MG
APOSOR346414-1GEA 497 EUR
APOSOR346414-1G APOSOR346414-500MG
2-Chloro-4-methylnicotinic acid ethyl ester 95+%
2-Chloro-4-methylnicotinic acid ethyl ester
Formula: C₉H₁₀ClNO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11501333
Núm. CAS: 50840-02-3