2-(2-Bromophenyl)-thiazole 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
OR346426-1G OR346426-5G
APOSOR346426-1GEA 243 EUR
APOSOR346426-1G APOSOR346426-5G
2-(2-Bromophenyl)-thiazole 95+%
2-(2-Bromophenyl)-thiazole
Formula: C₉H₆BrNS
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD19381944
Núm. CAS: 30216-46-7