4-(2,2,2-Trichloroacetyl)-1H-pyrrole-2-carbonitrile 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
OR346430-1G OR346430-5G
APOSOR346430-1GEA 217 EUR
APOSOR346430-1G APOSOR346430-5G
4-(2,2,2-Trichloroacetyl)-1H-pyrrole-2-carbonitrile 95+%
4-(2,2,2-Trichloroacetyl)-1H-pyrrole-2-carbonitrile
Formula: C₇H₃Cl₃N₂O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD19981427
Núm. CAS: 66832-07-3