2-(3,4-Dichlorophenyl)-5-methyl-[1,3,4]oxadiazole 95+%

Proveedor: Apollo Scientific

OR346442-1G OR346442-5G
APOSOR346442-1GEA 217 EUR
APOSOR346442-1G APOSOR346442-5G
2-(3,4-Dichlorophenyl)-5-methyl-[1,3,4]oxadiazole 95+%
2-(3,4-Dichlorophenyl)-5-methyl-[1,3,4]oxadiazole
Formula: C₉H₆Cl₂N₂O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD19981450
Núm. CAS: 41420-95-5

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR