Benzofuran-3-carboxaldehyde 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: Benzofuran-3-carbaldehyde
OR346443-1G OR346443-5G
APOSOR346443-1GEA 56.7 EUR
APOSOR346443-1G APOSOR346443-5G
Benzofuran-3-carboxaldehyde 95+%
Benzofuran-3-carboxaldehyde
Formula: C₉H₆O₂
MW: 146,143 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03412541
Núm. CAS: 4687-25-6