2-Chloro-3-phenylpropionitrile 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
OR346453-1G OR346453-5G
APOSOR346453-1GEA 217 EUR
APOSOR346453-1G APOSOR346453-5G
2-Chloro-3-phenylpropionitrile 95+%
2-Chloro-3-phenylpropionitrile
Formula: C₉H₈ClN
MW: 165,62 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00995426
Núm. CAS: 17849-62-6