4-(3,5-Dimethylisoxazol-4-yl)phenylamine 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
OR346484-1G OR346484-500MG
APOSOR346484-1GEA 497 EUR
APOSOR346484-1G APOSOR346484-500MG
4-(3,5-Dimethylisoxazol-4-yl)phenylamine 95+%
4-(3,5-Dimethylisoxazol-4-yl)phenylamine
Formula: C₁₁H₁₂N₂O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD16302749
Núm. CAS: 2155-99-9