4-Bromo-3-methylisothiazole-5-carboxaldehyde 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
OR346491-250MG
APOSOR346491-250MGEA 586 EUR
APOSOR346491-250MG
4-Bromo-3-methylisothiazole-5-carboxaldehyde 95+%
4-Bromo-3-methylisothiazole-5-carboxaldehyde
Formula: C₅H₄BrNOS
MW: 206,06 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD27937097
Núm. CAS: 89283-96-5