2-Bromo-4-methylbenzenesulphonyl chloride 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
OR346499-1G OR346499-5G
APOSOR346499-1GEA 318 EUR
APOSOR346499-1G APOSOR346499-5G
2-Bromo-4-methylbenzenesulphonyl chloride 95+%
2-Bromo-4-methylbenzenesulphonyl chloride
Formula: C₇H₆BrClO₂S
Pto. de fusión: 72 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08445068
Núm. CAS: 89794-06-9
UN: 3265
ADR: 8,III