3-(3-Azetidinyl)pyridine dihydrochloride 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 3-(Azetidin-3-yl)pyridine dihydrochloride
OR346503-250MG
APOSOR346503-250MGEA 192 EUR
APOSOR346503-250MG
3-(3-Azetidinyl)pyridine dihydrochloride 95+%
3-(3-Azetidinyl)pyridine dihydrochloride
Formula: C₈H₁₀N₂·2ClH
MW: 207,1 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD20527356
Núm. CAS: 1236791-61-9