6-Methylpyridine-3-sulphonyl chloride 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
OR346514-1G
APOSOR346514-1GEA 318 EUR
APOSOR346514-1G
6-Methylpyridine-3-sulphonyl chloride 95+%
6-Methylpyridine-3-sulphonyl chloride
Formula: C₆H₆ClNO₂S
MW: 191,635 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11868981
Núm. CAS: 478264-00-5