2-Iodo-quinoline-3-carboxaldehyde 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
OR346531-1G OR346531-250MG
APOSOR346531-1GEA 623 EUR
APOSOR346531-1G APOSOR346531-250MG
2-Iodo-quinoline-3-carboxaldehyde 95+%
2-Iodo-quinoline-3-carboxaldehyde
Formula: C₁₀H₆INO
MW: 283,065 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD18448256
Núm. CAS: 80231-40-9