3-Bromo-azepan-2-one 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
OR346532-1G OR346532-5G
APOSOR346532-1GEA 192 EUR
APOSOR346532-1G APOSOR346532-5G
3-Bromo-azepan-2-one 95+%
3-Bromo-azepan-2-one
Formula: C₆H₁₀BrNO
MW: 192,054 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02683824
Núm. CAS: 3457-66-7