1-p-Tolyl-1H-pyrazole 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 1-(p-Tolyl)-1H-pyrazole
OR346533-1G OR346533-5G
APOSOR346533-1GEA 180 EUR
APOSOR346533-1G APOSOR346533-5G
1-p-Tolyl-1H-pyrazole 95+%
1-p-Tolyl-1H-pyrazole
Formula: C₁₀H₁₀N₂
MW: 158,2 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00748760
Núm. CAS: 20518-17-6