1-(4-Methoxybenzyl)pyrrolidin-2-one 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
OR346540-500MG
APOSOR346540-500MGEA 420 EUR
APOSOR346540-500MG
1-(4-Methoxybenzyl)pyrrolidin-2-one 95+%
1-(4-Methoxybenzyl)pyrrolidin-2-one
Formula: C₁₂H₁₅NO₂
MW: 205,253 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01960843
Núm. CAS: 60737-65-7