2-Chloro-5-methoxybenzenesulphonyl chloride 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
OR346567-1G OR346567-5G
APOSOR346567-1GEA 192 EUR
APOSOR346567-1G APOSOR346567-5G
2-Chloro-5-methoxybenzenesulphonyl chloride 95+%
2-Chloro-5-methoxybenzenesulphonyl chloride
Formula: C₇H₆Cl₂O₃S
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD12026184
Núm. CAS: 201935-41-3