1-(4-Aminophenyl)-cyclopropanecarboxylic acid methyl ester 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
OR346590-1G OR346590-250MG
APOSOR346590-1GEA 260 EUR
APOSOR346590-1G APOSOR346590-250MG
1-(4-Aminophenyl)-cyclopropanecarboxylic acid methyl ester 95+%
1-(4-Aminophenyl)-cyclopropanecarboxylic acid methyl ester
Formula: C₁₁H₁₃NO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD20693763
Núm. CAS: 824937-45-3