(Benzofuran-2-yl)acetonitrile 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
OR346625-1G OR346625-500MG
APOSOR346625-1GEA 876 EUR
APOSOR346625-1G APOSOR346625-500MG
(Benzofuran-2-yl)acetonitrile 95+%
(Benzofuran-2-yl)acetonitrile
Formula: C₁₀H₇NO
MW: 157.169 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00052739
Núm. CAS: 95-28-3