5-(2-Chloropyridin-3-yl)furan-2-carboxaldehyde 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
OR346645-100MG OR346645-1G
APOSOR346645-100MGEA 243 EUR
APOSOR346645-100MG APOSOR346645-1G
5-(2-Chloropyridin-3-yl)furan-2-carboxaldehyde 95+%
5-(2-Chloropyridin-3-yl)furan-2-carboxaldehyde
Formula: C₁₀H₆ClNO₂
MW: 207,613 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08898701
Núm. CAS: 403657-26-1