2,3-Dihydrobenzofuran-5-carboxamide 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
OR346694-1G OR346694-5G
APOSOR346694-1GEA 168 EUR
APOSOR346694-1G APOSOR346694-5G
2,3-Dihydrobenzofuran-5-carboxamide 95+%
2,3-Dihydrobenzofuran-5-carboxamide
Formula: C₉H₉NO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00114406
Núm. CAS: 262847-54-1