4-(Pyridin-4-yl)benzoic acid methyl ester 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
OR346705-1G OR346705-5G
APOSOR346705-1GEA 0 EUR
APOSOR346705-1G APOSOR346705-5G
4-(Pyridin-4-yl)benzoic acid methyl ester 95+%
4-(Pyridin-4-yl)benzoic acid methyl ester
Formula: C₁₃H₁₁NO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04114575
Núm. CAS: 106047-17-0